Print…
Methyl mercaptan sodium salt solução
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55697-1L OR55697-100G
APOSOR55697-1LEA 0 EUR
APOSOR55697-1L APOSOR55697-100G
Methyl mercaptan sodium salt solução
Methyl mercaptan sodium salt
Fórmula: CH₃NaS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174316
Número CAS: 5188-07-8
UN: 2920
ADR: 8+3,I