Print…
4-Nitrosalicylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55682-100G OR55682-25G OR55682-5G
APOSOR55682-100GEA 354 EUR
APOSOR55682-100G APOSOR55682-25G APOSOR55682-5G
4-Nitrosalicylic acid 96%
4-Nitrosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00071505
Número CAS: 619-19-2