Print…
4-Bromopicolinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5568-10G OR5568-25G
APOSOR5568-10GEA 31.9 EUR
APOSOR5568-10G APOSOR5568-25G
4-Bromopicolinic acid 97%
4-Bromopicolinic acid
Fórmula: C₆H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426665
Número CAS: 30766-03-1