Print…
Ácido valérico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55656-25G OR55656-100G
APOSOR55656-25GEA 21.9 EUR
APOSOR55656-25G APOSOR55656-100G
Ácido valérico 99%
Ácido valérico
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 184…186 °C
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004413
Número CAS: 109-52-4
UN: 3265
ADR: 8,III