Print…
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55653-1G OR55653-25G OR55653-5G
APOSOR55653-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55653-1G APOSOR55653-25G APOSOR55653-5G
2-Chloro-3-nitrophenol 97%
2-Chloro-3-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11035882
Número CAS: 603-84-9