Print…
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N1-(2-(Dimethylamino)ethyl)-N1,N2,N2-trimethylethane-1,2-diamine, 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine
OR55651-100G OR55651-500G
APOSOR55651-100GEA 21.9 EUR
APOSOR55651-100G APOSOR55651-500G
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
N,N,N',N',N''-Pentamethyldiethylenetriamine
Fórmula: C₉H₂₃N₃
Peso Molecular: 173.30 g/mol
Ponto de ebulição: 198 °C
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 0.83 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014876
Número CAS: 3030-47-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1 II