Print…
5-Hydroxynicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid
OR5565-25G OR5565-5G
APOSOR5565-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5565-25G APOSOR5565-5G
5-Hydroxynicotinic acid 97%
5-Hydroxynicotinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Ponto de Fusão: 300…304 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129117
Número CAS: 27828-71-3