Print…
3-Vinylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55645-1G OR55645-5G
APOSOR55645-1GEA 45.1 EUR
APOSOR55645-1G APOSOR55645-5G
3-Vinylbenzoic acid 98%
3-Vinylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de Fusão: 91…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00157038
Número CAS: 28447-20-3