Print…
cis-2-Buteno
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55640-50G OR55640-25G OR55640-100G
APOSOR55640-50GEA 0 EUR
APOSOR55640-50G APOSOR55640-25G APOSOR55640-100G
cis-2-Buteno
cis-2-Buteno
Fórmula: C₄H₈
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 590-18-1
UN: 1012
ADR: 2.1,