Print…
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dibromoiodobenzene
OR55629-1G OR55629-5G
APOSOR55629-1GEA 26.1 EUR
APOSOR55629-1G APOSOR55629-5G
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
1,3-Dibromo-2-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂I
Ponto de Fusão: 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192666
Número CAS: 19821-80-8