4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR55606-1G
OR55606-250MG
APOSOR55606-1GEA
229
EUR
APOSOR55606-1G
APOSOR55606-250MG
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
4-Bromo-5-chloro-1H-indazole
Fórmula:
C₇H₄BrClN₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD12828060 Número CAS: 1056264-74-4 |