Print…
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55605-1G OR55605-250MG OR55605-5G
APOSOR55605-1GEA 49.3 EUR
APOSOR55605-1G APOSOR55605-250MG APOSOR55605-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₄BrClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11007933
Número CAS: 1082041-90-4