Print…
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55593-1G OR55593-5G OR55593-25G
APOSOR55593-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55593-1G APOSOR55593-5G APOSOR55593-25G
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine 99%
2,4,6-Tri-tert-butylpyrimidine
Fórmula: C₁₆H₂₈N₂
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094045
Número CAS: 67490-21-5