Print…
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
OR55592-25G OR55592-100G
APOSOR55592-25GEA 109 EUR
APOSOR55592-25G APOSOR55592-100G
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059244
Número CAS: 599-91-7