Print…
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55591-1G OR55591-5G OR55591-10G
APOSOR55591-1GEA 0 EUR
APOSOR55591-1G APOSOR55591-5G APOSOR55591-10G
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-methoxybenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Ponto de Fusão: 25…26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026001
Número CAS: 17100-65-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III