Print…
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55569-10G OR55569-1G OR55569-5G
APOSOR55569-10GEA 335 EUR
APOSOR55569-10G APOSOR55569-1G APOSOR55569-5G
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride 98%
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride
Fórmula: C₂₆H₄₄Cl₂FeP₂Pd
Ponto de Fusão: 203…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08064219
Número CAS: 95408-45-0