Print…
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55548-25G OR55548-5G
APOSOR55548-25GEA 720 EUR
APOSOR55548-25G APOSOR55548-5G
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(3-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₆ClNO₄S
Ponto de Fusão: 95…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01859935
Número CAS: 58032-84-1
UN: 3261
ADR: 8,III