Print…
Ciclopropano 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55510-25G OR55510-5G OR55510-100G
APOSOR55510-25GEA 637 EUR
APOSOR55510-25G APOSOR55510-5G APOSOR55510-100G
Ciclopropano 99%
Ciclopropano
Fórmula: C₃H₆
Peso Molecular: 42.08 g/mol
Ponto de ebulição: –33 °C
Ponto de Fusão: –128 °C
Densidade: 0.784
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 75-19-4
UN: 1027
ADR: 2.1
Merck Index: 12,02817