Print…
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5550-1G OR5550-100MG
APOSOR5550-1GEA 259 EUR
APOSOR5550-1G APOSOR5550-100MG
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-cyanoindole-2-boronic acid
Fórmula: C₁₄H₁₅BN₂O₄
Ponto de Fusão: 260…270 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04114578
Número CAS: 475102-15-9