Print…
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-iodo-2-methylbenzoate
OR55477-1G OR55477-5G OR55477-10G
APOSOR55477-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55477-1G APOSOR55477-5G APOSOR55477-10G
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate 98%
Methyl-3-iodo-2-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12923250
Número CAS: 52570-33-9