Print…
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-Iodo-5-methylbenzoate
OR55475-25G OR55475-5G
APOSOR55475-25GEA 271 EUR
APOSOR55475-25G APOSOR55475-5G
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate 97%
Methyl-2-iodo-5-methylbenzoate
Fórmula: C₉H₉IO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12198129
Número CAS: 103440-52-4