Print…
5-Hydroxypicolinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR5545-1G OR5545-5G OR5545-100G OR5545-25G
APOSOR5545-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5545-1G APOSOR5545-5G APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinic acid 95%
5-Hydroxypicolinic acid
Fórmula: C₆H₅NO₃
Peso Molecular: 139.11 g/mol
Ponto de Fusão: 260…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00661309
Número CAS: 15069-92-8