Print…
5-Aminopentan-1-ol, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-1-pentanol
OR55441-100G OR55441-500G
APOSOR55441-100GEA 150 EUR
APOSOR55441-100G APOSOR55441-500G
5-Aminopentan-1-ol, Grau técnico
5-Aminopentan-1-ol
Fórmula: C₅H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008237
Número CAS: 2508-29-4
UN: 3259
ADR: 8,III