Print…
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Amino-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid, dehydrate, N-BOC protected
OR5544-1G OR5544-250MG
APOSOR5544-1GEA 432 EUR
APOSOR5544-1G APOSOR5544-250MG
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester 98%
5-(Boc-amino)-2-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid hemiester
Fórmula: C₁₂H₁₆BNO₄
Ponto de Fusão: 134…138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659853
Número CAS: 850568-79-5