Print…
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-Methyl 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
OR55409-25G OR55409-5G
APOSOR55409-25GEA 429 EUR
APOSOR55409-25G APOSOR55409-5G
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate 97%
(S)-Methyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066526
Número CAS: 60456-21-5