Print…
Diglycolic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55403-100G OR55403-500G
APOSOR55403-100GEA 139 EUR
APOSOR55403-100G APOSOR55403-500G
Diglycolic acid 98%
Diglycolic acid
Fórmula: C₄H₆O₅
Ponto de Fusão: 140…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004309
Número CAS: 110-99-6