Print…
6-Nitroanthranilic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55396-1G OR55396-25G OR55396-5G
APOSOR55396-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55396-1G APOSOR55396-25G APOSOR55396-5G
6-Nitroanthranilic acid
6-Nitroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₆N₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00034785
Número CAS: 50573-74-5