Print…
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5539-1G OR5539-5G OR5539-10G
APOSOR5539-1GEA 143 EUR
APOSOR5539-1G APOSOR5539-5G APOSOR5539-10G
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid 96%
5-Acetamido-2-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₈H₉BN₂O₅
Ponto de Fusão: 193…196 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659829
Número CAS: 78887-36-2