[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
OR5536-1G
OR5536-5G
APOSOR5536-1GEA
286
EUR
APOSOR5536-1G
APOSOR5536-5G
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid, Grau técnico
[4-(Chlorosulphonyl)phenyl]acetic acid
Fórmula:
C₈H₇ClO₄S Ponto de Fusão: 125…136 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03094677 Número CAS: 22958-99-2 UN: 3261 ADR: 8,III |