Print…
3,4,5-Trimetilanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55349-5G OR55349-1G OR55349-25G
APOSOR55349-5GEA 94.4 EUR
APOSOR55349-5G APOSOR55349-1G APOSOR55349-25G
3,4,5-Trimetilanilina 98%
3,4,5-Trimetilanilina
Fórmula: C₉H₁₃N
Peso Molecular: 135.21 g/mol
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130022
Número CAS: 1639-31-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III