Print…
Di-tert-butyl malonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55346-100G OR55346-500G OR55346-25G
APOSOR55346-100GEA 68.3 EUR
APOSOR55346-100G APOSOR55346-500G APOSOR55346-25G
Di-tert-butyl malonate 98%
Di-tert-butyl malonate
Fórmula: C₁₁H₂₀O₄
Peso Molecular: 216.28 g/mol
Ponto de ebulição: 65…67 °C/1mmHg
Densidade: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008810
Número CAS: 541-16-2