Print…
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine, meso-Tetra(4-pyridyl)porphine
OR55340-100MG OR55340-250MG
APOSOR55340-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR55340-100MG APOSOR55340-250MG
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
5,10,15,20-Tetra(4-pyridyl)porphyrin
Fórmula: C₄₀H₂₆N₈
Peso Molecular: 618.69 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009626
Número CAS: 16834-13-2