Print…
1,3-Dihydroxynaphthalene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
OR55332-1G OR55332-25G OR55332-5G
APOSOR55332-1GEA 36.4 EUR
APOSOR55332-1G APOSOR55332-25G APOSOR55332-5G
1,3-Dihydroxynaphthalene 99%
1,3-Dihydroxynaphthalene
Fórmula: C₁₀H₈O₂
Peso Molecular: 160.17 g/mol
Ponto de ebulição: 386
Ponto de Fusão: 123…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003965
Número CAS: 132-86-5
Merck Index: 12,06483