Print…
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Diamino-4,5-dibromobenzene, 4,5-Dibromobenzene-1,2-diamine
OR55318-25G OR55318-100G
APOSOR55318-25GEA 132 EUR
APOSOR55318-25G APOSOR55318-100G
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine 97+%
4,5-Dibromo-1,2-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆Br₂N₂
Ponto de Fusão: 137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00795598
Número CAS: 49764-63-8