Print…
1-Bromo-2-butyne 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5530-25G OR5530-5G OR5530-100G
APOSOR5530-25GEA 31.9 EUR
APOSOR5530-25G APOSOR5530-5G APOSOR5530-100G
1-Bromo-2-butyne 98%
1-Bromo-2-butyne
Fórmula: C₄H₅Br
Peso Molecular: 132.99 g/mol
Ponto de ebulição: 123…125 °C
Densidade: 1.519 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190233
Número CAS: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3 III