Print…
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55295-250MG OR55295-1G
APOSOR55295-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR55295-250MG APOSOR55295-1G
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
2-Aminoadamantane-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264341
Número CAS: 42381-05-5