Print…
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5529-100G OR5529-25G OR5529-5G
APOSOR5529-100GEA 294 EUR
APOSOR5529-100G APOSOR5529-25G APOSOR5529-5G
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 129…130 °C/10mmHg
Densidade: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040914
Número CAS: 1504-58-1