Print…
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,4-Dichlorobut-2-yne
OR5528-25G OR5528-5G OR5528-100G
APOSOR5528-25GEA 46.4 EUR
APOSOR5528-25G APOSOR5528-5G APOSOR5528-100G
1,4-Dichloro-2-butyne 98+%
1,4-Dichloro-2-butyne
Fórmula: C₄H₄Cl₂
Peso Molecular: 122.98 g/mol
Ponto de ebulição: 165…168 °C
Ponto de Fusão: -34.5
Densidade: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000981
Número CAS: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1 II