Print…
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55270-100G OR55270-25G
APOSOR55270-100GEA 452 EUR
APOSOR55270-100G APOSOR55270-25G
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010300
Número CAS: 6358-07-2