Print…
4-Pentynoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
4-Pentynoic acid 98%
4-Pentynoic acid
Fórmula: C₅H₆O₂
Ponto de ebulição: 109…110 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004407
Número CAS: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 3261
ADR: 8,II