Print…
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
OR55254-250MG OR55254-1G OR55254-5G
APOSOR55254-250MGEA 59.6 EUR
APOSOR55254-250MG APOSOR55254-1G APOSOR55254-5G
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride
Fórmula: C₅H₉ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683060
Número CAS: 65732-69-6