Print…
1-Dodecyne
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5525-25G OR5525-5G
APOSOR5525-25GEA 348 EUR
APOSOR5525-25G APOSOR5525-5G
1-Dodecyne
1-Dodecyne
Fórmula: C₁₂H₂₂
Ponto de ebulição: 215 °C
Ponto de Fusão: –19 °C
Densidade: 0,778 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008960
Número CAS: 765-03-7