Print…
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55233-100MG OR55233-1G OR55233-250MG
APOSOR55233-100MGEA 219 EUR
APOSOR55233-100MG APOSOR55233-1G APOSOR55233-250MG
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Fórmula: C₇H₄ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09834947
Número CAS: 84400-99-7