Print…
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate, tert-Butyl 1,2,3-oxathiazinane-3-carboxylate 2,2-dioxide
OR55220-1G OR55220-250MG OR55220-5G
APOSOR55220-1GEA 364 EUR
APOSOR55220-1G APOSOR55220-250MG APOSOR55220-5G
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Fórmula: C₈H₁₅NO₅S
Peso Molecular: 237.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22123271
Número CAS: 521267-18-5