Print…
7-Octenoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 96.3 EUR
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Densidade: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258724
Número CAS: 18719-24-9
UN: 3265
ADR: 8,III