Print…
Ciclopentil metil-eter 99% Stabilised
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55202-1L OR55202-2.5L OR55202-500ML
APOSOR55202-1LEA 94.4 EUR
APOSOR55202-1L APOSOR55202-2.5L APOSOR55202-500ML
Ciclopentil metil-eter 99% Stabilised
Cyclopentyl methyl-ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 106 °C
Ponto de Fusão: –134 °C
Densidade: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276401
Número CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II