Print…
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 213 EUR
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxycinnamic acid
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Fórmula: C₉H₈O₃
Ponto de Fusão: 214 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004399
Número CAS: 501-98-4