Print…
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55195-1G OR55195-5G
APOSOR55195-1GEA 31.9 EUR
APOSOR55195-1G APOSOR55195-5G
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
2-Bromo-6-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrNO₄
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13688997
Número CAS: 38876-67-4