Print…
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[2-(Benzyloxy)ethoxy]ethanol, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)ethanol
OR55194-100G OR55194-1KG OR55194-500G
APOSOR55194-100GEA 94.8 EUR
APOSOR55194-100G APOSOR55194-1KG APOSOR55194-500G
Diethylene glycol monobenzyl ether 98%
Diethylene glycol monobenzyl ether
Fórmula: C₁₁H₁₆O₃
Peso Molecular: 196.25 g/mol
Densidade: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00029649
Número CAS: 2050-25-1