Print…
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR55190-1G OR55190-5G
APOSOR55190-1GEA 79.9 EUR
APOSOR55190-1G APOSOR55190-5G
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839858
Número CAS: 74892-81-2